Learn More
CD81 / TAPA-1 Mouse, Clone: 1.3.3.22, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 975-MSM1-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911308
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
CD81 / TAPA-1
Cell surface
1.3.3.22
Unconjugated
NP_001284578
Mouse
26kDa
Protein A/G Purified
RUO
975
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD81
B-Cell line derived from a Burkitt lymphoma
Ramos, Daudi, Raji, U266, HUT-78, HUT-102, Jurkat, HL-60, KG1a, A293, A431, MG63, and human lymphocytes. Tonsil or Liver.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.