Learn More
IBA Lifesciences CD81 Fab-Strep
Fab-Fragment mit geringer Affinität, das zu einem Twin-Strep-Tag fusioniert™ und speziell für den menschlichen CD81 bestimmt ist
Marke: IBA Lifesciences 6-8015-150
Additional Details : Gewicht : 0.00600kg
Beschreibung
- CD81 Fab-Strep ist ein rekombinant exprimiertes Fab-Fragment mit niedriger Affinität, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert ist
- Aufgrund seiner geringen Affinität zum Ziel ist eine Erhöhung der Avidität erforderlich, um eine ausreichende Bindung an die Zell- oder Exosomoberfläche zu gewährleisten
- Die Kombination von Fab-Streps mit einem Strep-Tactin™-Backbone führt zur Bildung von Komplexen, die stabil an Zellen oder alternativ auch an Exosomen binden
- Fab-Streps wurden zur spurenlosen Affinitätszellselektion (Fab-TACS™) entwickelt, die auf unserer Strep-Tag™-Technologie basiert
Spezifikation
Lyophilisiert | |
Fluoreszierende Zellfärbung & Sortierung, Zellisolierung mit Magnet oder Affinitätschromatographie | |
Human |
Nur für Forschungszwecke.