Learn More
CD80 Armenian Hamster, APC, Clone: 16-10A1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB50-APC-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912148
  • 312.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD80
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd80
Protein A/G Purified
RUO
12519
IgG
Flow Cytometry
16-10A1
APC
XP_017172347
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.