Learn More
CD8 Mouse, PE, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB18-PE-500Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15981598
  • 2656.50 CHF / 500 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD8
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK1
PE
NP_741969
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.