Learn More
CD8 Mouse, FITC, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
245.70 CHF - 1984.50 CHF
Spezifikation
Antigen CD8
Klon SK1
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911598
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB18-F-25Tests
25 Tests
245.70 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15901598
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB18-F-100Tests
100 Tests
466.20 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15921598
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB18-F-500Tests
500 Tests
1984.50 CHF
500 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD8
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
925
IgG1 κ
Protein A/G Purified
SK1
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_741969
CD8A
Primary
Store at 2-4°C.