Learn More
CD8 Mouse, FITC, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
245.70 CHF - 1984.50 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD8 |
|---|---|
| Klon | SK1 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15911598
|
EnquireBio
QAB18-F-25Tests |
25 Tests |
245.70 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15901598
|
EnquireBio
QAB18-F-100Tests |
100 Tests |
466.20 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15921598
|
EnquireBio
QAB18-F-500Tests |
500 Tests |
1984.50 CHF
500 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD8 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 925 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| SK1 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| NP_741969 | |
| CD8A | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |