Learn More
CD8 Mouse anti-Human, FITC, Clone: HIT8A, BD
Mouse Monoclonal Antibody
165.00 CHF - 384.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat FITC
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15830639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560960
25 Tests
165.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15868318
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555634
100 Tests
384.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Reacts with the α subunit (32 kDa) of the two-chain complex. CD8 molecule binds to HLA class I molecules during interaction of CD8+ T cells with antigen-presenting cells or with target cells. CD8 is expressed on T cytotoxic/suppressor cell populations. HIT8a stains approximately 13 - 48% of peripheral blood lymphocytes and 80% of thymocytes, as well as a subset of NK cells. Clones HIT8a and RPA-T8 (Cat. No. 555364) are not cross-blocking.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Spezifikation
Spezifikation
CD8
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.