Learn More
IBA Lifesciences CD8 Isolation Kit für FABian™
IBA GmbH™ CD8 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
97.14 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Isolierung markierungsfreier Zellen |
---|---|
Produkttyp | Magnetloses Zellisolationskit |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Spenderquelle | Menschliches Vollblut |
Ausreichend für | 9 ml Vollblut |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15879774
|
IBA Lifesciences
6-6003-010 |
10 Kits, human |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15869774
|
IBA Lifesciences
6-6003-001 |
1 Kits, human |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Das Kit wird für die Aufreinigung von CD8 positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
- Es enthält CD8-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
- Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 6.25 ml Buffy-Coat zu isolieren. Alternativ können 6.25 ml Vollblut verwendet werden.
Spezifikation
Isolierung markierungsfreier Zellen | |
Raumtemperatur | |
9 ml Vollblut |
Magnetloses Zellisolationskit | |
Menschliches Vollblut |