missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8 Antibody (37006R) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB1509RC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
| CD8 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 37006R | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD8 alpha , Ser22-Val198, Accession # NP_741969 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 925 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur