Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD79a/mb-1 (B-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD79a/mb-1 (B-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody.
250.00 CHF - 798.93 CHF
Spezifikation
Antigen CD79a/mb-1 (B-Cell Marker)
Klon SP18
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12653757
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9118-S0
100 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12613757
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9118-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
592.00 CHF
441.37 CHF / 500 Mikroliter
Sparen 150.63 CHF
25% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12633757
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9118-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1060.00 CHF
798.93 CHF / 1 Milliliter
Sparen 261.07 CHF
24% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12693747
Unterlagen ansehen
Epredia™
RM-9118-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
523.00 CHF
350.99 CHF / 7 Milliliter
Sparen 172.01 CHF
32% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
A disulphide-linked heterodimer, consisting of CD79a/mb-1 and CD79b/B29 polypeptides, is non-covalently associated with membrane-bound immunoglobulins on B cells to constitute the B cell Ag receptor. CD79a first appears at pre B cell stage and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. CD79a is found in the majority of acute leukemias of precursor B cell type, in B cell lines, B cell lymphomas, and in some myelomas.
Host Species: Rabbit
Clone: SP18
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse, rat, canine, monkey and opossum
Epitope: N-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from N-terminal region of human CD79a protein
Molecular Weight: 50 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CD79a/mb-1 (B-Cell Marker)
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Synthetic peptide derived from N-terminal region of human CD79a protein
SP18
Monoclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology