missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD79A Antibody (rIGA/6986), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21054JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD79A Monoclonal antibody specifically detects CD79A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD79A | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| CD79a antigen, CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha), CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha, IGAB-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB1, MB-1, MB-1 membrane glycoprotein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein, Surface IgM-associated protein | |
| Recombinant fragment (around aa1-100) of human CD79A protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Phospho Specific | |
| 973 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rIGA/6986 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur