Learn More
CD7 Maus Anti-Human, Super Bright 436, Klon: eBio124-1D1 (124-1D1), eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 62-0079-42
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983334
  • 307.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab
06-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Außerdem wurde vorgeschlagen, dass CD7 bei der Treg-Funktion mit CD28 zusammenarbeitet, da Mäuse, denen es sowohl an CD28 als auch an CD7 mangelt, die Gesamtzahl der Tregs reduziert haben und diese Tregs die Suppressionsaktivität reduziert haben. Berichtete Anwendungen: Dieser eBio124-1D1-Antikörper wird in der durchflusszytometrischen Analyse eingesetzt. Getestete Anwendungen: Dieser eBio124-1D1-Antikörper wurde durch eine durchflusszytometrische Analyse normaler menschlicher Zellen des peripheren Blutes vorverdünnt und getestet. Kann mit 5 μl (0.25 μg) pro Test eingesetzt werden. Ein Test ist definiert als die Menge (μg) des Antikörpers, der eine Zellprobe in einem Endvolumen von 100 μl färbt. Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber von 10^5 bis 10^8 Zellen/Test reichen. Super Bright 436 kann mit der violetten Laserlinie (405 nm) angeregt werden und emittiert bei 436 nm. Wir empfehlen die Verwendung eines 450/50-Bandpassfilters oder eines gleichwertigen Filters. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC Fixierungspuffer) oder in 1-stufiger Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violetter Laser CD7 (gp40, Leu9) ist ein 40 kDa Mitglied der Immunglobulin-Gen-Obergruppe. CD7 enthält die N-terminalen Aminosäuren 1-107, die hochhomolog zu Ig Kappa-L Ketten sind, während die carboxy-terminale Region der extrazellulären Domäne Prolin-reich ist und postuliert wurde, dass sie einen Stiel bildet, von dem die Ig Domain hervorsteht. CD7 wird auf den meisten unreifen und reifen T-Lymphozyten und der T-Zellleukämie exprimiert. Außerdem findet sich CD7 auch auf natürlichen Killerzellen, einer kleinen Subpopulation normaler B-Zellen und auf bösartigen B-Zellen. Die Cross-Linking-Oberfläche CD7 moduliert die Aktivität von T-Zellen und NK-Zellen positiv, wie durch den Kalziumfluss, Expression von Adhäsionsmolekülen, Zytokin-Sekretion und Proliferation gemessen. CD7 verbindet sich direkt mit Phosphoinositol-3′-Kinase. Die CD7-Ligation induziert die Produktion von D-3 Phosphoinositiden und Tyrosinphosphorylierung. Die Expression von CD7 ist ein wichtiger Marker für die Leukämie-Diagnostik.
Spezifikation
Spezifikation
CD7
Monoklonal
5 μl/Test
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
P09564
GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Maus
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Human
Durchflusszytometrie
eBio124-1D1 (124-1D1)
Superhell 436
CD7
Flüssig
CD7
IgG1, kappa
100 Tests
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
924