missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD7 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-32097AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD7 Polyclonal antibody specifically detects CD7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD7 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 190 to 240 of human CD7 Molecule using the numbering given in entry NP_006128.1 (GeneID 924). | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, Signal Transduction | |
| 924 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur