missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD68/SR-D1 Antibody (ED1), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB600-985JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Feline, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Flow (Intracellular)
Spezifikation
| CD68/SR-D1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1 | |
| This CD68/SR-D1 Antibody (ED1) was developed against rat spleen cells | |
| 0.125 mL | |
| Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers | |
| 968 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| ED1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Feline, Monkey, Primate | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur