Learn More
CD68 Rat anti-Mouse, PE, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Pharmingen™
Rat Monoclonal Antibody
206.51 CHF - 479.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD68 |
---|---|
Klon | FA/11 (also known as FA-11, FA11) |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15835009
|
BD Biosciences
566387 |
25 μg |
207.00 CHF 206.51 CHF / 1 Stück Sparen 0.49 CHF 0.24% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15825009
|
BD Biosciences
566386 |
0.1 mg |
479.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD68 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
FA/11 (also known as FA-11, FA11) | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD68 Rat anti-Mouse, PE, Clone: FA/11 (also known as FA-11, FA11), BD Pharmingen™