Learn More
CD68 (Macrophage Marker) Mouse, Clone: LAMP4/1830, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 968-MSM6-P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CD68 (Macrophage Marker) | |
Cytoplasmic | |
LAMP4/1830 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
110kDa | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
RUO | |
968 | |
IgG2b κ |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human CD68 protein (apprx. aa 150-301) | |
Tonsil, Lymph Node or Spleen | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD68 (Macrophage Marker) Mouse, Clone: LAMP4/1830, enQuireBio™ > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur