Learn More
CD68 (Macrophage Marker) Mouse, Clone: LAMP4/1830, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 968-MSM6-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15961278
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
CD68 (Macrophage Marker)
Cytoplasmic
LAMP4/1830
Unconjugated
Mouse
110kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
968
IgG2b κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human CD68 protein (apprx. aa 150-301)
Tonsil, Lymph Node or Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.