Learn More
CD64 Mouse anti-Human, FITC, Clone: 10.1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
177.00 CHF - 366.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD64
Klon 10.1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat FITC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15830649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560970
25 Tests
177.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15878238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555527
100 Tests
366.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The 10.1 monoclonal antibody specifically binds to CD64, a 72 kDa type I transmembrane glycoprotein that is a high affinity receptor for human IgG (FcγRI), especially the IgG1 and IgG3 subclasses. CD64 is expressed on monocytes, macrophages, dendritic cells, granulocytes activated with interferon-gamma and early myeloid lineage cells. CD64 associates with a signaling FcRγ homodimer to form the functional high affinity FcγRI complex. CD64 functions in both innate and adaptive immune responses and mediates endocytosis, phagocytosis, antigen presentation, antibody-dependent cellular toxicity, cytokine release and superoxide generation.
Spezifikation
Spezifikation
CD64
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
10.1
Monoclonal
Mouse
Human
Human Rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin-purified monocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.