Learn More
CD61 Mouse anti-Rat, FITC, Clone: F11, BD
Mouse Monoclonal Antibody
274.00 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD61
Klon F11
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15841459
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561909
50 μg
274.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15827928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554952
0.5 mg
695.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The F11 antibody reacts with the integrin β3 chain (CD61), which associates with the integrin αv chain (CD51), to form the vitronectin receptor found on endothelial cells, myeloid cells, and osteoclasts, and with the αIIb chain (CD41) on platelets and megakaryocytes. Both receptors mediate adhesion to fibronectin, fibrinogen, vitronectin, thrombospondin, and von Willebrand factor. F11 mAb has been reported to block the in vitro attachment of osteoclasts to several ligands. Weak reactivity with human osteoclasts, megakaryocytes, and platelets has also been reported.
Spezifikation
Spezifikation
CD61
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Rat
IgG1 κ
Affinity Purified
Integrin β3 chain
F11
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.