Learn More
CD57 Monoclonal Antibody (TB01 (TBO1)), eFluor™ 450, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
131.00 CHF - 383.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD57
Klon TB01 (TBO1)
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15559686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-0577-42
100 Tests
383.00 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15549686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-0577-41
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: This TB01 monoclonal antibody reacts with human CD57 (also known as HNK-1 and Leu-7), a 110-kDa cell surface glycoprotein expressed on a subset of natural killer (NK) cells and NK T cells. Applications Reported: This TB01 (TBO1) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This TB01 (TBO1) antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.5 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. eFluor™ 450 is an alternative to Pacific Blue™. eFluor™ 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome. Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD57 Monoclonal antibody specifically detects CD57 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD57
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
Q9P2W7
B3GAT1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
B3GAT1
TB01 (TBO1)
Flow Cytometry
eFluor 450
Mouse
Human
27087
IgM