Learn More
CD56 Mouse anti-Human, PE, Clone: B159, BD
Mouse Monoclonal Antibody
209.00 CHF - 500.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD56
Klon B159
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15881449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561903
25 Tests
209.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15818238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555516
100 Tests
500.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The B159 monoclonal antibody specifically binds to CD56. CD56 is a heavily glycosylated adhesion protein that is present on a subpopulation of peripheral blood large granular lymphocytes that demonstrate natural killer activity. CD56 is also expressed on a subset of T cells but is not expressed on myeloid cells, erythrocytes or B cells. This antigen is a pan-NK-cell marker. CD56 is virtually identical to an isoform of the neural cell adhesion molecule (NCAM), a structure mediating homotypic and heterotypic cell-cell interactions.
Spezifikation
Spezifikation
CD56
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
NCAM1; NCAM-1; Neural cell adhesion molecule 1; NCAM; NKH1; MSK39
B159
Monoclonal
Mouse
Human
Human NK Cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.