Learn More
CD55/DAF Antibody (LU30) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
310.00 CHF - 832.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD55/DAF
Klon LU30
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18292914
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-62562-0.025MG
0.025 mg
310.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18692039
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-62562
0.2 mg
832.00 CHF
0.20 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CD55/DAF Monoclonal specifically detects CD55/DAF in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
CD55/DAF
Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
PBS
1604
Human CD55.
Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
LU30
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, decay accelerating factor for complement, TC
CD55
IgG λ
The antibody binds to CD55 with a Kd of 13 nM.