Learn More
CD5 Mouse anti-Human, PE, Clone: UCHT2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
204.00 CHF - 449.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD5
Klon UCHT2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15821449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561897
25 Tests
204.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15878088
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555353
100 Tests
449.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The UCHT2 monoclonal antibody specifically binds to CD5. CD5 is a 67 kDa single-chain, type 1 transmembrane glycoprotein expressed on most thymocytes, the majority of peripheral T lymphocytes and a subpopulation of B cells. CD72 has been shown to be the natural ligand for CD5. CD5+ B cells produce polyreactive antibodies (mostly IgM).
Spezifikation
Spezifikation
CD5
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
CD5 antigen (p56-62); T1; Tp67; LEU1; Lymphocyte antigen T1/Leu-1
UCHT2
Monoclonal
Mouse
Human
Human T cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.