missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD5 Antibody (C5/8117R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20764JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD5 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 | |
| Recombinant protein corresponding to human extracellular domain of CD5 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific | |
| 921 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| C5/8117R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur