Learn More
CD49d Mouse anti-Human, PE, Clone: 9F10, BD
Mouse Monoclonal Antibody
244.00 CHF - 449.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD49d
Klon 9F10
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15850649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560972
25 Tests
244.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15898218
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555503
100 Tests
449.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The 9F10 monoclonal antibody specifically reacts with the integrin α4 chain, that is expressed as a heterodimer with either of two β integrin subunits, β1 (CD29) or β7. The α4β1 integrin (VLA-4) is expressed on lymphocytes, monocytes, thymocytes, NK cells, and several B- and T-cell lines, and mediates binding to VCAM-1 (CD106) and the CS-1 region of fibronectin. The αβ7 also binds fibronectin and VCAM-1, and has been shown in the mouse to preferentially bind the mucosal vascular addressin molecule, MAdCAM-1. This antibody is useful for studies of the expression by and function of cells that express α4 chain-containing integrins.
Spezifikation
Spezifikation
CD49d
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
9F10
Monoclonal
Mouse
Baboon, Bovine, Canine, Cynomolgus, Equine, Feline, Human, Rhesus Monkey, Sheep
IgG1 κ
Affinity Purified
Integrin α4 chain; Integrin alpha 4; ITGA4; IA4; alpha 4 subunit of VLA-4