Learn More
Invitrogen™ CD47 Monoclonal Antibody (miap301), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
164.00 CHF - 16350.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD47
Klon miap301
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15268457
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
16-0471-81
50 μg
164.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15278457
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
16-0471-85
500 μg
552.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17111032
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0471-38
5 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17191022
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
16-0471-025
25 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17101032
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0471-050
50 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The MAb miap301 reacts to CD47 also known as integrin-associated protein (IAP), and neurophilin. CD47 is a glycosylated five transmembrane protein with a small cytoplasmic domain. CD47 is involved in adhesion through interactions with SIRP (signal regulator protein) and is non-covalently associated with ?3 integrins CD51/CD61, CD41/CD61. It is also known to be the receptor for thrombospondin. T cell expression of CD47 can mediate activation or apoptosis (in the presence of high levels of thrombospondin). Expression is found in the majority of hematopoietic cells including T and B cells, monocytes, platelets and erythrocytes (as part of the Rh complex). Expression is also found in non-hematopoietic cells. No crossreactivity is seen against human CD47.
CD47 (integrin-associated protein, IAP) is a ubiquitously expressed cell surface transmembrane glycoprotein interacting with several integrins and regulating their functions. Engagement of CD47 by soluble ligands or counter receptors modulates various signaling pathways, such as activation of heterotrimeric G proteins. Functionally, CD47 is involved in the increase in intracellular calcium concentration that occurs upon cell adhesion to extracellular matrix. CD47 is also a receptor for the C-terminal cell binding domain of thrombospondin, and it may play a role in membrane transport and signal transduction. CD47 has broad tissue distribution, is reduced in expression on Rh erythrocytes. CD47 acts as a ligand for CD172a (signal regulatory protein alpha, SIRP alpha), an immune inhibitory receptor on macrophages; this interaction prevents phagocytosis of CD47-positive cells. Moreover, CD47-CD172a system affects cell migration, B cell adhesion, T cell activation, and is involved in modulation of chondrocyte responses to mechanical signals, and promotes neuronal development, being especially abundant in synapse-rich regions of brain and retina.
Spezifikation
Spezifikation
CD47
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
16423
Primary
4°C
CD47
miap301
Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
Functional Grade
Rat
Mouse
Q61735
IgG2a κ