missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RO Antibody (UCHL-1 + T200/797), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-54314AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD45RO | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide | |
| Cultured human T-cells from an IL-2-dependent T-cell line (CA1) (UCHL-1), Human T-lymphocytes (T200/797) | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 5788 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| UCHL-1 + T200/797 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur