Learn More
CD45 Rat, Qfluor 710, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB40-QF710-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911978
  • 283.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
CD45
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2b κ
Flow Cytometry
30-F11
Qfluor 710
NP_001255215
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD45 Rat, Qfluor 710, Clone: 30-F11, enQuireBio™ > 100 μg