Learn More
CD45 Rat, Biotin, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB40-B-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911968
  • 117.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
02-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
CD45
30-F11
Biotin
NP_001255215
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
19264
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Ptprc
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.