Learn More
CD45 Rat, Biotin, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD45 |
---|---|
Klon | 30-F11 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921968
|
EnquireBio
QAB40-B-25UG |
25 μg |
82.05 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911968
|
EnquireBio
QAB40-B-100UG |
100 μg |
131.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD45 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
30-F11 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |