Learn More
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB97-PCP-100Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962648
  • 359.83 CHF / 100 Tests
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Spezifikation
CD45
2D1
PerCP
NP_002829
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
5788
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.