Learn More
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
147.00 CHF - 1700.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD45 |
---|---|
Klon | 2D1 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972648
|
EnquireBio
QAB97-PCP-25Tests |
25 Tests |
147.00 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15962648
|
EnquireBio
QAB97-PCP-100Tests |
100 Tests |
407.00 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15982648
|
EnquireBio
QAB97-PCP-500Tests |
500 Tests |
1700.00 CHF
500 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
CD45 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
5788 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
2D1 | |
Flow Cytometry | |
PerCP | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™