Learn More
CD45 Mouse, PE-Cy7, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
222.00 CHF - 2045.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD45
Klon 2D1
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972658
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB97-PE7-25Tests
25 Tests
222.00 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15962658
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB97-PE7-100Tests
100 Tests
495.00 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15982658
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB97-PE7-500Tests
500 Tests
2045.00 CHF
500 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD45
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
5788
IgG1 κ
Protein A/G Purified
2D1
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_002829
PTPRC
Primary
Store at 2-4°C.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD45 Mouse, PE-Cy7, Clone: 2D1, enQuireBio™