missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Mouse, PE, Clone: HI30, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB46-PE-25Tests

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15912088

  • 82.05 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD45
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG1 κ
Flow Cytometry
HI30
PE
NP_002829
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote