missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Mouse, PE, Clone: HI30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 155.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD45 |
---|---|
Klon | HI30 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912088
|
EnquireBio
QAB46-PE-25TESTS |
25 Tests |
82.05 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902088
|
EnquireBio
QAB46-PE-100TESTS |
100 Tests |
155.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD45 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
5788 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
HI30 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |