Learn More
CD45 Mouse, APC, Clone: HI30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB46-APC-500Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15922078
  • 678.30 CHF / 500 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD45
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG1 κ
Flow Cytometry
HI30
APC
NP_002829
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.