Learn More
CD45 / LCA Mouse, Clone: F10-89-4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 5788-MSM22-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910758
  • 234.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab
27-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
CD45 / LCA
Cell surface and cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
PTPRC
Human T-Lymphocytes
180-220kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
5788
Immunohistochemistry
F10-89-4
Unconjugated
NP_002829
Mouse
IgG2a kappa
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.