Learn More
CD45.2 Mouse, PE-Cy7, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB43-PE7-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912038
  • 239.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD45.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
104
PE-Cyanine7
NP_001255215
Mouse
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.