Learn More
CD45.2 Mouse, APC, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB43-APC-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15902028
  • 337.05 CHF / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD45.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
104
APC
NP_001255215
Mouse
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.