Learn More
CD43 Rat anti-Mouse, PE, Clone: S7, BD
Rat Monoclonal Antibody
154.00 CHF - 520.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD43
Klon S7
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15821409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561857
25 μg
154.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15827118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553271
0.2 mg
520.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The S7 monoclonal antibody specifically binds to the 115 kDa glycosylated form of CD43 (Ly-48, Leukosialin). CD43 is expressed on IL-7-responsive pro-B cells, plasma cells, peritoneal and splenic CD5+ B cells (B-1 cells), granulocytes, monocytes, macrophages, platelets, natural killer cells, thymocytes, peripheral T cytotoxic/suppressor cells, and most T helper cells, but not resting conventional peripheral B cells. CD43 expression has also been detected on pluripotent hematopoietic stem cells and myeloid, lymphoid, and NK-cell progenitors in the bone marrow. Studies of CD43-deficient mice indicate that CD43 participates in the negative regulation of T-cell activation and adhesion.
Spezifikation
Spezifikation
CD43
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
Mouse Plasmacytoma MOPC-315
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
S7
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
Spn ; Sialophorin; Leukosialin; Ly-48; Ly48; Galgp; LEUK