Learn More
CD41a Mouse anti-Human, APC, Clone: HIP8, BD
Mouse Monoclonal Antibody
313.00 CHF - 650.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD41a
Klon HIP8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15871399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561852
25 Tests
313.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15819778
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
559777
100 Tests
650.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The HIP8 monoclonal antibody specifically binds to the α-chain of CD41. CD41 is also known as Integrin αIIb or Platelet GPIIb. The calcium-dependent complex of CD41 and CD61 (β3 integrin or GPIIIa) is normally expressed on platelets and megakaryocytes. The CD41/CD61 complex is the receptor for fibrinogen, fibronectin and von Willebrand factor, and mediates platelet adhesion and aggregation. CD41 (clone HIP8) completely inhibits ADP-, epinephrine-, and collagen-induced platelet activation, and partially inhibits ristocetin- and thrombin-induced platelet activation. This antibody is useful in the morphological and physiological studies of platelets and megakaryocytes.
Spezifikation
Spezifikation
CD41a
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
HIP8
Monoclonal
Mouse
Human
Purified platelet membrane glycoproteins
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.