Learn More
CD40 / TNFRSF5 Mouse, Clone: C40/1605, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 958-MSM1-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911248
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
CD40 / TNFRSF5
Cell Surface and Secreted
C40/1605
Unconjugated
XP_016883624
Mouse
43kDa
Protein A/G Purified
RUO
958
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD40
Recombinant human full-length CD40 protein
L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.