Learn More
CD40 / TNFRSF5 Mouse, Clone: C40/1605, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD40 / TNFRSF5 |
---|---|
Klon | C40/1605 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921248
|
EnquireBio
958-MSM1-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911248
|
EnquireBio
958-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
CD40 / TNFRSF5 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
958 | |
Recombinant human full-length CD40 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
43kDa |
C40/1605 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016883624 | |
CD40 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Secreted | |
L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus |