missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40 Maus Anti-Human, Super Bright 436, Klon: 5C3, eBioscience™

Monoklonaler Maus-Antikörper

Marke:  Invitrogen 62-0409-42

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15983374

  • 307.00 CHF / 100 Stück


Verfügbar ab
05-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Anregung: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violetter Laser Das CD40-Antigen ist ein einkettiges Glykoprotein, das als Mitglied der Tumornekrosefaktor-/Nervenwachstumsfaktor-Superfamilie bekannt ist und eine bedeutende Homologie mit dem CD30-Antigen aufweist, das mit der Hodgkin′schen Krankheit assoziiert ist. CD40 ist auf allen B-Zellen außer Plasmazellen vorhanden und findet sich auch auf einigen Epithelzellen, Karzinomen und lymphoiden dendritischen Zellen. CD40 hat sich als wesentlich für die Vermittlung einer breiten Palette von Immun- und Entzündungsreaktionen erwiesen, einschließlich T-zellabhängiger Immunglobulin-Klassenwechsel, Gedächtnisentwicklung von B-Zellen und Bildung von Keimzentren. Der AT-hook-Transkriptionsfaktor AKNA soll die Expression von CD40 koordiniert regulieren, was für homotypische Zellinteraktionen wichtig sein kann. Das Adapter-Protein TNFR2 interagiert mit CD40 und dient als Vermittler der Signaltransduktion. Die Interaktion von CD40 und seinem Liganden ist notwendig für die Amyloid-beta-induzierte mikrogliale Aktivierung und gilt daher als ein frühes Ereignis in der Pathogenese der Alzheimer-Krankheit. Es wurden zwei alternativ gespleißte Transkriptvarianten von CD40, die für verschiedene Isoformen codieren, gefunden. Zu den Erkrankungen, die mit CD40-Dysfunktion assoziiert sind, gehören Typ3-Hyper-IgM-Immunschwäche und CD40-Ligandenmangel.

Karzinome und Lymphoid-dendritische Zellen. Die genaue Funktion des CD40-Antigens ist unbekannt, es scheint jedoch an der Transduktion regulatorischer Signale für zelluläre Funktionen, wie B-Zellproliferation und Differenzierung, beteiligt zu sein.

Spezifikation

Spezifikation

CD40
Monoklonal
5 μl/Test
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
P25942
Bp50, CDW40, MGC9013, TNFRSF5, p50
Maus
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Human
Durchflusszytometrie
5C3
Superhell 436
CD40
Flüssig
CD40
IgG1, kappa
100 Tests
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
958
Videos
Dokumentation