Learn More
Invitrogen™ Mouse CD40 ELISA Kit
Artikelnummer. 15415243
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15415243
Marke: Invitrogen™ EMCD40
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Mouse CD40 ELISA quantitates Ms CD40 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CD40. Principle of the method The Mouse CD40 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das CD40-Antigen ist ein einkettiges Glykoprotein, das als Mitglied der Tumornekrosefaktor-/Nervenwachstumsfaktor-Superfamilie bekannt ist und eine bedeutende Homologie mit dem CD30-Antigen aufweist, das mit der Hodgkin'schen Krankheit assoziiert ist. CD40 ist auf allen B-Zellen außer Plasmazellen vorhanden und findet sich auch auf einigen Epithelzellen, Karzinomen und lymphoiden dendritischen Zellen. CD40 hat sich als wesentlich für die Vermittlung einer breiten Palette von Immun- und Entzündungsreaktionen erwiesen, einschließlich T-zellabhängiger Immunglobulin-Klassenwechsel, Gedächtnisentwicklung von B-Zellen und Bildung von Keimzentren. Der AT-hook-Transkriptionsfaktor AKNA soll die Expression von CD40 koordiniert regulieren, was für homotypische Zellinteraktionen wichtig sein kann. Das Adapter-Protein TNFR2 interagiert mit CD40 und dient als Vermittler der Signaltransduktion. Die Interaktion von CD40 und seinem Liganden ist notwendig für die Amyloid-beta-induzierte mikrogliale Aktivierung und gilt daher als ein frühes Ereignis in der Pathogenese der Alzheimer-Krankheit. Es wurden zwei alternativ gespleißte Transkriptvarianten von CD40, die für verschiedene Isoformen codieren, gefunden. Zu den Erkrankungen, die mit CD40-Dysfunktion assoziiert sind, gehören Typ3-Hyper-IgM-Immunschwäche und CD40-Ligandenmangel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P27512
Assay-Bereich 2.06 bis 1500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 3 pg/mL
Kalibrierbereich 3 bis 1500 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie CD-Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, MIG, MIP- 1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 21939
Gensymbol AI326936, Bp50, GP39, HIGM1, IGM,I MD3, T-BAM, TRAP, TNFRSF5, p50
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP23-428M13.1, AI326936, Bp50, GP39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, Tnfrsf5, p50
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min