missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 v4 Mouse anti-Human, BV480, Clone: L120, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 746577
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD4 v4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 v4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| CD4 v4 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| L120 | |
| Brilliant Violet 480 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur