missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Rat, PE-Cy7, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB9-PE7-25ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Cd4 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 12504 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| RM4-5 | |
| PE-Cyanine7 | |
| NP_038516 | |
| Rat | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD4 Rat, PE-Cy7, Clone: RM4-5, enQuireBio™ > 25 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur