Learn More
CD4 Rat, PE-Cy5, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB8-PE5-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982518
  • 94.10 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2b κ
Flow Cytometry
GK1.5
PE-Cyanine5
NP_038516
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.