Learn More
CD4 Rat, PE-Cy5, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 251.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD4
Klon GK1.5
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB8-PE5-25UG
25 μg
94.10 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB8-PE5-100UG
100 μg
251.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD4
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
12504
IgG2b κ
Protein A/G Purified
GK1.5
Flow Cytometry
PE-Cyanine5
RUO
NP_038516
Cd4
Primary
Store at 2-4°C.