missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Rat, PE, Clone: GK1.5, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

82.05 CHF

Spezifikation

Antigen CD4
Klon GK1.5
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB8-PE-25UG
25 μg
82.05 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15952518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB8-PE-100UG
100 μg
82.05 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD4
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
12504
IgG2b κ
Protein A/G Purified
GK1.5
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_038516
Cd4
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications