missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Rat, FITC, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 203.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD4 |
---|---|
Klon | RM4-5 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992608
|
EnquireBio
QAB9-F-25UG |
25 μg |
82.05 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982608
|
EnquireBio
QAB9-F-100UG |
100 μg |
94.10 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902618
|
EnquireBio
QAB9-F-500UG |
500 μg |
203.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD4 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12504 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
RM4-5 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_038516 | |
Cd4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |